Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Schnappringdichtung aus PE, grün, Mittelloch, angebrachtes Septum
Kappen aus Polyethylen sind chemisch inert und eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen.
Marke: Fisherbrand™ 11 15 1555
Beschreibung
- Die Neugestaltung der Verriegelungslaschen erleichtert die Aufbringung und Entfernung von Deckeln
- Vergrößerte offene Fläche ermöglicht das Einstechen der Nadel auf der gesamten Öffnung des Fläschchens
- Strukturierte Außenfläche für einfacheres Greifen und verbesserte Erkennung durch Autosampler mit optischen Fläschchensensoren
- Uneingeschränkt kompatibel mit allen Snap-It Fläschchen
- Keine Werkzeuge zum Bördeln oder Öffnen erforderlich
- Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
Spezifikation
Hart | |
Rot-Orange, Durchsichtig, Grün | |
Polyethylen | |
100 | |
Schnappverschluss |
Naturkautschuk/TEF | |
11 mm | |
HPLC | |
1 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm Schnappringdichtung aus PE, grün, Mittelloch, angebrachtes Septum > NAT.Rubber/TEF rot-orange/transp .,1.0 mm Dicke ,60° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur