Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Schnappringdichtung aus PE, grün, Mittelloch, angebrachtes Septum
Kappen aus Polyethylen sind chemisch inert und eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen.
264.00 CHF - 769.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Hart |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 11 mm |
Material | Polyethylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC |
Menge | 100 |
Produktcode | Marke | Farbe | Material (Auskleidung) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Material (Auskleidung) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11824930
|
Fisherbrand™
11 15 2017 |
Rot, Weiß, Grün | Silikon/PTFE | 1,3 mm |
359.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11834930
|
Fisherbrand™
11 15 2018 |
Rot, Weiß, Grün | Silikon/PTFE | 1 mm | N/A | ||||||
11874910
|
Fisherbrand™
11 15 1555 |
Rot-Orange, Durchsichtig, Grün | Naturkautschuk/TEF | 1 mm | N/A | ||||||
11814920
|
Fisherbrand™
11 15 1794 |
Blau, Weiß, Grün | Silikon/PTFE | 1 mm |
769.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Die Neugestaltung der Verriegelungslaschen erleichtert die Aufbringung und Entfernung von Deckeln
- Vergrößerte offene Fläche ermöglicht das Einstechen der Nadel auf der gesamten Öffnung des Fläschchens
- Strukturierte Außenfläche für einfacheres Greifen und verbesserte Erkennung durch Autosampler mit optischen Fläschchensensoren
- Uneingeschränkt kompatibel mit allen Snap-It Fläschchen
- Keine Werkzeuge zum Bördeln oder Öffnen erforderlich
- Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
Spezifikation
Hart | |
Polyethylen | |
100 |
11 mm | |
HPLC | |
Schnappverschluss |