Learn More
Thermo Scientific™ 11-mm-Bördelverschlüsse für Autosamplerfläschchen
11-mm-Bördelverschlüsse verfügen über vormontierte Verschlusskappen und Septen zur Minimierung von handhabungsbedingter Kontamination. Sie sind mit den meisten HPLC- und GC-Autosamplern kompatibel.
12.75 CHF - 377.92 CHF
Produktcode | Marke | Farbe | Septum | Material | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Septum | Material | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11513840
|
Thermo Scientific™
60180-705 |
Silber, Durchsichtig, Durchsichtige Septa | Durchsichtiges PTFE/Gummi | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium | Bördelverschluss | N/A | ||||||
11971533
|
Thermo Scientific™
C4011-1A |
Silber, Transparent, Rot | Transparentes PTFE/Roter Naturkautschuk | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium | Bördel | N/A | ||||||
10734556
|
Thermo Scientific™
C4011-1AP |
Silber, Durchsichtig, Rot | Transparentes PTFE/Roter Naturkautschuk | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium | Bördelverschluss |
16.65 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12450058
|
Thermo Scientific™
C4011-98B |
Blau, Transparent, Rot | Transparentes PTFE/Roter Naturkautschuk | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium | Bördelverschluss | N/A | ||||||
12460058
|
Thermo Scientific™
C4011-98G |
Grün, Klar, Rot | Transparentes PTFE/Roter Naturkautschuk | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium | Bördelverschluss | N/A | ||||||
12470058
|
Thermo Scientific™
C4011-98R |
Rot, Transparent | Transparentes PTFE/Roter Naturkautschuk | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium | Bördelverschluss | N/A | ||||||
12480058
|
Thermo Scientific™
C4011-98Y |
Gelb, Klar, Rot | Transparentes PTFE/Roter Naturkautschuk | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium | Bördelverschluss | N/A | ||||||
11991523
|
Thermo Scientific™
C4011-2A |
Silber, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE | PTFE, Silikon, Aluminium | Bördelverschluss | N/A | ||||||
11971523
|
Thermo Scientific™
C4011-4A |
Silber, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | PTFE, Silikon, Aluminium | Bördelverschluss | N/A | ||||||
12413738
|
Thermo Scientific™
C4011-4B |
Blau, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | PTFE, Silikon, Aluminium | Bördelverschluss | N/A | ||||||
12423738
|
Thermo Scientific™
C4011-4G |
Grün, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | PTFE, Silikon, Aluminium | Bördelverschluss | N/A | ||||||
12433738
|
Thermo Scientific™
C4011-4R |
Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | PTFE, Silikon, Aluminium | Bördelverschluss | N/A | ||||||
12143771
|
Thermo Scientific™
C4011-7A |
Silber, Rot | PTFE/Synthetikgummi rot | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium | Bördelverschluss | N/A | ||||||
10571713
|
Thermo Scientific™
C4011-7B |
Blau, Rot | PTFE/Synthetikgummi rot | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium | Bördelverschluss | N/A | ||||||
12483798
|
Thermo Scientific™
C4011-7G |
Grün, Rot | PTFE/Synthetikgummi rot | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium | Bördelverschluss | N/A | ||||||
10458083
|
Thermo Scientific™
C4011-7R |
Rot | PTFE/Synthetikgummi rot | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium | Bördelverschluss | N/A | ||||||
12413808
|
Thermo Scientific™
C4011-7Y |
Gelb, Rot | PTFE/Synthetikgummi rot | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium | Bördelverschluss | N/A | ||||||
11518170
|
Thermo Scientific™
11-ACB |
Silber | Keine | Aluminium | Bördelverschluss | N/A | ||||||
11961573
|
Thermo Scientific™
11-AC7(GO) |
Gold, Rot, Durchsichtig | Typ 7 Gummi/PTFE (Septen) | Aluminium | Klemme | N/A | ||||||
11558160
|
Thermo Scientific™
11-AC-CBT1 |
Blau, Gray | Gray Chlorobutyl/PTFE | Aluminium, PTFE, Aluminum | Crimp Cap | N/A | ||||||
12376838
|
Thermo Scientific™
11-MC-ST15 |
Silber, Weiß, Rot | Silikon, weiß/PTFE, rot | PTFE, Silikon, Stahl | Bördel (magnetisch) | N/A | ||||||
12719296
|
Thermo Scientific™
11-MC-8RT1 |
Silber, Rot, Transparent | Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE | PTFE, Naturkautschuk, Stahl | Bördel (magnetisch) | N/A | ||||||
12366838
|
Thermo Scientific™
11-MC-ST101 |
Silber, Blau | Blaues Silikon/PTFE | PTFE, Silikon, Stahl | Bördel (magnetisch) | N/A | ||||||
10301195
|
Thermo Scientific™
60180-526 |
Blau, Rot | Blaues Silikon/rotes PTFE | PTFE, Silikon, Aluminium | Bördelverschluss | N/A | ||||||
11523840
|
Thermo Scientific™
60180-706 |
Silber, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | Aluminium, Silicone, Aluminum | Klemme | N/A | ||||||
11568150
|
Thermo Scientific™
11-AC6 |
Silber, Rot, Klar | Roter Chlorbutylkautschuk/Transparentes PTFE, schwefelfrei | Chlorbutyl, PTFE, Aluminium | Bördelverschluss mit Septum | N/A | ||||||
11776483
|
Thermo Scientific™
11-PEC-ST1 |
Transparent, Weiß, Rot | Silikon, weiß/PTFE, rot | PTFE, Silikon, Polyethylen | Schnappverschluss | N/A | ||||||
11588150
|
Thermo Scientific™
11-AC6(R) |
Rot, Klar | Roter Chlorbutylkautschuk/Transparentes PTFE, schwefelfrei | Chlorbutyl, PTFE, Aluminium | Bördel | N/A | ||||||
11578150
|
Thermo Scientific™
11-AC7 |
Silber, Rot, Durchsichtig | Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium | Bördelverschluss | N/A | ||||||
11941573
|
Thermo Scientific™
11-AC7(B) |
Blau, Rot, Klar | Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium | Bördelverschluss | N/A | ||||||
11951573
|
Thermo Scientific™
11-AC7(G) |
Grün, Rot, Klar | Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium | Bördelverschluss | N/A | ||||||
11971573
|
Thermo Scientific™
11-AC7(R) |
Rot, Klar | Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE | PTFE, Gummi, Aluminium | Bördel | N/A | ||||||
15290369
|
Thermo Scientific™
C4011-6AE |
Silber | Feste PTFE-Scheibe mit Dichtungsring aus Silikon | PTFE, Silikon, Aluminium | Bördelverschluss | N/A | ||||||
15280369
|
Thermo Scientific™
C4011-3AL |
Silber | Feste Aluminiumscheibe mit Silikon-Dichtungsring | Aluminium, Silicone | Crimp Cap | N/A | ||||||
12346838
|
Thermo Scientific™
11-LLX |
Silikon/PTFE | PTFE, Silicone | Silikon-/PTFE-Septum | N/A | |||||||
15210349
|
Thermo Scientific™
11-AC-AL |
Silber | Feste Aluminiumscheibe mit Silikon-Dichtungsring | Aluminium, Silicone | Crimp Cap | N/A | ||||||
11588160
|
Thermo Scientific™
11-AC-ST15 |
Silber, Weiß, Rot | Silikon, weiß/PTFE, rot | PTFE, Silikon, Aluminium | Bördelverschluss | N/A | ||||||
11598160
|
Thermo Scientific™
11-AC-ST101 |
Silber, Blau | Blaues Silikon/PTFE | PTFE, Silikon, Aluminium | Bördelverschluss | N/A | ||||||
11558150
|
Thermo Scientific™
11-AC-ST101X |
Silber, Blau | Blaues Silikon/PTFE, vorgeschlitzt | PTFE, Silikon, Aluminium | Bördelverschluss | N/A | ||||||
15220349
|
Thermo Scientific™
11-ACTS |
Silber, White, Clear | Virgin PTFE, Silicone Ring | Aluminium, Silicone, Aluminum | Crimp Cap | N/A | ||||||
11518160
|
Thermo Scientific™
11-AC-TST1 |
Silber, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE | PTFE, Silikon, Aluminium | Bördelverschluss | N/A | ||||||
11598170
|
Thermo Scientific™
11-PEC1 |
Klar | Polyethylen | Schnappverschluss | N/A | |||||||
11528180
|
Thermo Scientific™
11-PEC1X |
Klar | Keine | Polyethylen | Schnappverschluss | N/A | ||||||
10343515
|
Thermo Scientific™
C4011-6A |
Silber | Massive Scheibe aus PTFE | PTFE, Aluminium | Bördelverschluss | N/A | ||||||
Beschreibung
Bei diesen Bördelverschlusskappen handelt es sich um vormontierte Verschlusskappen und Septa zur Minimierung von durch die Handhabung verursachter Kontamination. Sie sind mit den meisten HPLC- und GC-Autosamplern kompatibel. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™. Bördeldichtungen aus Aluminium mit vormontierten Septa passen in alle 11 mm-Fläschchen mit Bördelverschluss und Schnappverschluss und müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden. Die Lieferung der Verschlüsse erfolgt in versiegelten Polybeuteln zum Schutz vor Kontamination beim Transport.
Aluminium-Bördelverschlüsse mit vormontierten Septa passen auf alle 11-mm-Fläschchen mit Bördel- und Schnappverschlüssen. Müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden.
Bestellinformation:
Lieferung in versiegelten Polybeuteln zum Schutz vor Kontamination beim Transport.
Spezifikation
11 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.