Learn More
Thermo Scientific™ 11-mm-Bördelverschlüsse für Autosamplerfläschchen
11-mm-Bördelverschlüsse verfügen über vormontierte Verschlusskappen und Septen zur Minimierung von handhabungsbedingter Kontamination. Sie sind mit den meisten HPLC- und GC-Autosamplern kompatibel.
Marke:  Thermo Scientific™ C4011-4R
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12433738
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Bei diesen Bördelverschlusskappen handelt es sich um vormontierte Verschlusskappen und Septa zur Minimierung von durch die Handhabung verursachter Kontamination. Sie sind mit den meisten HPLC- und GC-Autosamplern kompatibel. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™. Bördeldichtungen aus Aluminium mit vormontierten Septa passen in alle 11 mm-Fläschchen mit Bördelverschluss und Schnappverschluss und müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden. Die Lieferung der Verschlüsse erfolgt in versiegelten Polybeuteln zum Schutz vor Kontamination beim Transport.
  • Versiegelungen aus eloxiertem Aluminium sind für alle 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss geeignet.
  • Das Seal 2000™ Material bietet durch seine spezielle Zusammensetzung eine bessere Leistung (geringeres Hintergrundrauschen) als PTFE/rotes Gummi
  • Viton™ Septen gewährleisten eine gute Leistung in Kombination mit ECD-Detektoren und sind widerstandsfähig gegenüber vielen aggressiven Lösungsmitteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vormontierte Septa aus rotem PTFE/weißem Silikon, rote Aluminiumversiegelung
PTFE, Silikon, Aluminium
100
Bördelverschluss
12 x 32 Bördelfläschchen
Rot, Weiß
Rotes PTFE/weißes Silikon
1,3 mm
11 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 11-mm-Bördelverschlüsse für Autosamplerfläschchen > Vormontierte Septa aus rotem PTFE/weißem Silikon, rote Aluminiumversiegelung
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.