Learn More
Thermo Scientific™ 11-mm-Bördelverschlüsse für Autosamplerfläschchen
11-mm-Bördelverschlüsse verfügen über vormontierte Verschlusskappen und Septen zur Minimierung von handhabungsbedingter Kontamination. Sie sind mit den meisten HPLC- und GC-Autosamplern kompatibel.
Marke: Thermo Scientific™ 11-MC-ST15
Beschreibung
Bei diesen Bördelverschlusskappen handelt es sich um vormontierte Verschlusskappen und Septa zur Minimierung von durch die Handhabung verursachter Kontamination. Sie sind mit den meisten HPLC- und GC-Autosamplern kompatibel. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™. Bördeldichtungen aus Aluminium mit vormontierten Septa passen in alle 11 mm-Fläschchen mit Bördelverschluss und Schnappverschluss und müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden. Die Lieferung der Verschlüsse erfolgt in versiegelten Polybeuteln zum Schutz vor Kontamination beim Transport.
Aluminium-Bördelverschlüsse mit vormontierten Septa passen auf alle 11-mm-Fläschchen mit Bördel- und Schnappverschlüssen. Müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden.
Bestellinformation:
Lieferung in versiegelten Polybeuteln zum Schutz vor Kontamination beim Transport.
Spezifikation
Silikon/PTFE-Einlage; 6-mm-Öffnung; Silber | |
Silber, Weiß, Rot | |
2 ml | |
500 | |
Bördel (magnetisch) | |
11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss |
Silikon/PTFE | |
PTFE, Silikon, Stahl | |
Silikon, weiß/PTFE, rot | |
1,3 mm | |
11 mm | |
6 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.