Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Aluminium-Bördelverschluss, silberfarben, Mittelloch, zusammengesetztes Septum
Aluminium-Bördelverschlüsse bieten eine auslaufsichere Abdichtung.
132.08 CHF - 920.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 11 mm |
---|---|
Material | Aluminium |
Typ | Bördelverschluss |
Produktcode | Marke | Farbe | Material (Auskleidung) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Material (Auskleidung) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12646605
|
Fisherbrand™
11 03 2511 |
Beige, Red-Orange | Rotes Gummi/PTFE | 1 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11814890
|
Fisherbrand™
11 03 1663 |
Rot | PTFE/Butyl | 1,3 mm |
297.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16348357
|
Fisherbrand™
11 03 2519 |
Clear Lacquered | Aluminium | 0,06 mm |
346.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11884880
|
Fisherbrand™
11 03 0885 |
Weiß | Silikon/PTFE | 1,3 mm |
510.64 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11737577
|
Fisherbrand™
11 03 0209 |
Silber, Rot-Orange, Transparent | Naturkautschuk/TEF | 1 mm |
182.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11804890
|
Fisherbrand™
11 03 1641 |
Rot | PTFE/Butyl | 1,3 mm |
377.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11772418
|
Fisherbrand™
11 03 0247 |
Weiß | Silikon/PTFE | 1,3 mm |
553.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
16358357
|
Fisherbrand™
11 03 2578 |
PTFE rein | 0,25 mm | N/A | N/A | N/A | ||||||
10051634
|
Fisherbrand™
11 03 0362 |
Rot | Silikon/PTFE | 1,5 mm |
416.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11894880
|
Fisherbrand™
11 03 0900 |
Rot-Orange, Transparent | Naturkautschuk/TEF | 1,3 mm |
170.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11747577
|
Fisherbrand™
11 03 0339 |
Weiß | PTFE rein | 0,25 mm |
204.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10728468
|
Fisherbrand™
11 03 1875 |
Rot-Orange | Rotes Gummi/PTFE | 1 mm |
169.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11864880
|
Fisherbrand™
11 03 0588 |
Weiß | Silikon/PTFE | 1,3 mm |
473.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11874880
|
Fisherbrand™
11 03 0720 |
Schwarz | Viton 1A | 1 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11782418
|
Fisherbrand™
11 03 0196 |
Rot, Weiß | Silikon/PTFE | 1 mm |
588.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11821653
|
Fisherbrand™
11 03 0300 |
Silber, Rot, Rot-Orange, Transparent | Naturkautschuk/Butyl/TEF | 1 mm |
214.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11792418
|
Fisherbrand™
11 03 0464 |
Weiß | Silikon/PTFE | 1,5 mm |
850.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15239468
|
Fisherbrand™
11 03 0535 |
Rot-Orange, transparent, Durchsichtig | Naturkautschuk/TEF | 1 mm |
132.08 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- 11mm
- Aluminium
- Kappe
- Durchsichtig
- Mittelloch
- Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
- Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
Spezifikation
11 mm | |
Aluminium | |
Bördelverschluss |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm Aluminium-Bördelverschluss, silberfarben, Mittelloch, zusammengesetztes Septum