Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Aluminium-Bördelverschluss, silberfarben, Mittelloch, zusammengesetztes Septum
326.79 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24362" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 11mm
- Aluminium
- Kappe
- Durchsichtig
- Mittelloch
- Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
- Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
Spezifikation
Aluminium | |
11 mm | |
GC, HPLC | |
0,06 mm |
Clear Lacquered | |
Aluminium | |
100 | |
Bördelverschluss |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm Aluminium-Bördelverschluss, silberfarben, Mittelloch, zusammengesetztes Septum > Aluminiumeinsatz, 0,06 mm Dicke, Aluminium,
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur