Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Aluminium-Bördelverschluss, silberfarben, Mittelloch, zusammengesetztes Septum
Beschreibung
- 11mm
- Aluminium
- Kappe
- Durchsichtig
- Mittelloch
- Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
- Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
Spezifikation
Rotes Gummi/PTFE | |
11 mm | |
Ja | |
100 | |
Bördelverschluss |
Beige, Red-Orange | |
Aluminium | |
GC, HPLC | |
1 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm Aluminium-Bördelverschluss, silberfarben, Mittelloch, zusammengesetztes Septum > Rotes Gummi/PTFE rot-orange/beige, 1,0 mm dick, 45° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur