Learn More
Fisherbrand™ 10 mm PP-Schraubverschluss, schwarz, 10-425 Gewinde
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
92.37 CHF - 131.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 10 mm |
Material | Polypropylen |
Menge | 100 |
Verschlussgröße | ND10 |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11380850
|
Fisherbrand™
10 08 0742 |
Mittelloch | N/A | N/A | N/A | |||||
10735535
|
Fisherbrand™
10 08 1899 |
Oben geschlossen |
131.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- 10-mm-PP-Schraubverschluss
- Schwarz
- Mittelloch
- 10-425-Gewinde
Spezifikation
Schwarz | |
Polypropylen | |
ND10 |
10 mm | |
100 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 10 mm PP-Schraubverschluss, schwarz, 10-425 Gewinde