Learn More
Fisherbrand™ 10 mm PP-Schraubverschluss, schwarz, 10-425 Gewinde
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Marke:  Fisherbrand™ 10 08 1899
95.02 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10735535
  • 134.00 CHF / 1000 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 10-mm-PP-Schraubverschluss
  • Schwarz
  • Mittelloch
  • 10-425-Gewinde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Polypropylen
Oben geschlossen
10 mm
100
ND10
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 10 mm PP-Schraubverschluss, schwarz, 10-425 Gewinde > Oben geschlossen