Learn More
Fisherbrand™ 10 mm PP-Schraubverschluss, schwarz, 10-425 Gewinde
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Marke: Fisherbrand™ 10 08 0742
Beschreibung
- 10-mm-PP-Schraubverschluss
- Schwarz
- Mittelloch
- 10-425-Gewinde
Spezifikation
Schwarz | |
Polypropylen | |
Mittelloch |
10 mm | |
100 | |
ND10 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 10 mm PP-Schraubverschluss, schwarz, 10-425 Gewinde > Mittelloch
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur