Learn More
Thermo Scientific™ 10-mm-Septa für Autosamplerfläschchen
Thermo Scientific™ National Target 10-mm-Septa sind für die Verwendung mit 10-425 Gewindekappen vorgesehen.
18.80 CHF - 37.45 CHF
Spezifikation
Beschreibung Septum für 10-425-Schraubverschlüsse
Zertifizierung/Konformität Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Typ Septen
Verschlussgröße 10-425
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Farbe Septum Dicke (metrisch) Härte Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Septum Dicke (metrisch) Härte Preis Menge & Verfügbarkeit  
10256613
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
C4010-10
Weiß Reines PTFE 0,25 mm 53° Shore Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12443648
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
C4010-35
Rot, Weiß Rot 1,3 mm 50° Shore Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12473648
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
C4010-40
Rot, Weiß Rot 1,3 mm 45° Shore Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12483648
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
C4010-55
Blau, Weiß Blau 1,5 mm 55° Shore Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12631270
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
C4010-60
Rot, Weiß Rot, nicht geschlitzt 1,3 mm 45° Shore
18.80 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Target 10-mm-Septa sind für die Verwendung mit 10-425 Gewindekappen vorgesehen.
Begrenzte Garantiezeit: Vorbehaltlich aller Garantiebestimmungen und Ausschlüsse, die in unseren Verkaufsbedingungen enthalten sind, hat das Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
Septum für 10-425-Schraubverschlüsse
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Septen
10-425
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 10-mm-Septa für Autosamplerfläschchen