Learn More
Thermo Scientific™ 10-mm-Septa für Autosamplerfläschchen
Thermo Scientific™ National Target 10-mm-Septa sind für die Verwendung mit 10-425 Gewindekappen vorgesehen.
Marke:  Thermo Scientific™ C4010-55
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12483648
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Target 10-mm-Septa sind für die Verwendung mit 10-425 Gewindekappen vorgesehen.
Begrenzte Garantiezeit: Vorbehaltlich aller Garantiebestimmungen und Ausschlüsse, die in unseren Verkaufsbedingungen enthalten sind, hat das Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Septum für 10-425-Schraubverschlüsse
PTFE, Silikon
Blau
100
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
10-425
Blau, Weiß
Ja
55° Shore
1,5 mm
Septen
10-425-Schraubverschluss
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 10-mm-Septa für Autosamplerfläschchen > Elfenbeinfarbenes PTFE/rotes Gummi
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.