Learn More
Thermo Scientific™ 10-mm-Septa für Autosamplerfläschchen
Thermo Scientific™ National Target 10-mm-Septa sind für die Verwendung mit 10-425 Gewindekappen vorgesehen.
Marke:  Thermo Scientific™ C4010-60
17.83 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12631270
  • 17.92 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Target 10-mm-Septa sind für die Verwendung mit 10-425 Gewindekappen vorgesehen.
Begrenzte Garantiezeit: Vorbehaltlich aller Garantiebestimmungen und Ausschlüsse, die in unseren Verkaufsbedingungen enthalten sind, hat das Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Septum für 10-425-Schraubverschlüsse
PTFE, Silikon
Rot, nicht geschlitzt
100
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
10-425
Rot, Weiß
No
45° Shore
1,3 mm
Septen
10-425 Schraubverschluss
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 10-mm-Septa für Autosamplerfläschchen > Rotes PTFE/weißes Silikon
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.