Learn More
Eppendorf™ 1000 μl-96-Well-DeepWell-PCR-Platten aus sterilem Polypropylen
LoBind Platten, frei von DNA, DNase, RNase und PCR Inhibitoren
222.89 CHF - 807.22 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Material | Polypropylen |
Anzahl Wells | 96 |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10503503
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030502248 |
Blau |
222.89 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10257462
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030502230 |
Grün |
222.89 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10513994
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030506200 |
Weiß |
807.22 CHF
80 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10053762
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030502213 |
Gelb |
222.89 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10693903
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030502205 |
Weiß |
244.34 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
LoBind Platten, frei von DNA, DNase, RNase und PCR Inhibitoren
Diese Platten verfügen über ein neues Well-Design zusammen mit einem ausgeklügelten Farbkodierungssystem für eine leichtere Ablesbarkeit und Orientierung. Die Geometrie der Wells ermöglicht eine Schnellpipettierung ohne Spritzer, ein hervorragendes Mischen und eine Hochgeschwindigkeitszentrifugierung, die Ihre manuellen und automatischen Arbeitsabläufe beschleunigt. Die neuen Platten aus Polypropylen erfüllen alle geltenden SBS-, IVD-, EN ISO 9001/2/3- und EN 13485-Richtlinien.- Recovermax – konkav gewölbter Rundboden der Wells mit geglätteten Kanten
- Optitrack – farbig gerahmte Platten mit alphanumerischer Beschriftung
- Hohe chemische Beständigkeit
- G-safe – höchste Zentrifugationsstabilität
- LoBind – frei von Oberflächenbeschichtungen wie Silikon
- Frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern (PCR*-rein)
- LoBind Protein – minimaler Proteinverlust (weniger als 3 % BSA 1 μg/ml)
- LoBind DNA – weniger als 1 % Verlust von DNA/RNA bei niedrigen Konzentrationen und extremen Bedingungen (hohe Salzkonzentration, kurze DNA-Fragmente)
- Autoklavierbar
- Wahlweise mit Barcode erhältlich
Spezifikation
Standard | |
Polypropylen | |
Steril |
8 x 12 | |
96 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ 1000 μl-96-Well-DeepWell-PCR-Platten aus sterilem Polypropylen