Learn More
Eppendorf™ 1000 μl-96-Well-DeepWell-PCR-Platten aus sterilem Polypropylen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
LoBind Platten, frei von DNA, DNase, RNase und PCR Inhibitoren
Marke:  Eppendorf™ 0030502230
222.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10257462
  • 222.89 CHF / 20 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
LoBind Platten, frei von DNA, DNase, RNase und PCR Inhibitoren
Eppendorf setzt mit dem RecoverMax Well Design neue Massstäbe bei Deep Well Platten. Die neue Well Geometrie erlaubt schnelles Pipettieren, Mixen und Zentrifugieren der Proben. Dadurch lassen sich sowohl manuelle wie automatisierte Arbeitsabläufe verkürzen. Die farbigen Rahmen mit alpahnumerischer Beschriftung erleichtern die Orientierung - machen die Arbeit schnell und sicher.
Die Platten sind in Standard, Steril, DNA und Protein LoBind Qualität und in vier versch. Volumina verfügbar. Einfache Stapelbarkeit, diverse Verschlussoptionen, hohe Chemikalienresistenz und Temperaturbeständigkeit eröffnen ein breites Einsatzgebiet.
Die Platten entsprechen den Anforderungen nach SBS1, EN ISO 9001 und EN ISO 13485. Chargenspezifische Zertifikate sind unter www.eppendorf.de/zertifikate abrufbar.
1 Society for Biomolecular Screening
Grosspackungen á 80 Platten auf Anfrage!
Beschreibung: Steril
Farbe: Grün
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Grün
96
8 x 12
Polypropylen
Steril
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerL207675Q Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2024 Catalog Number0030502230
ChargennummerL202307I Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/09/2023 Catalog Number0030502230
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ 1000 μl-96-Well-DeepWell-PCR-Platten aus sterilem Polypropylen > Farbe: Grün