Learn More
Eppendorf™ 1000 μl-96-Well-DeepWell-PCR-Platten aus sterilem Polypropylen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
LoBind Platten, frei von DNA, DNase, RNase und PCR Inhibitoren
Marke:  Eppendorf™ 0030506200
804.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10513994
  • 807.22 CHF / 80 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
LoBind Platten, frei von DNA, DNase, RNase und PCR Inhibitoren
Diese Platten verfügen über ein neues Well-Design zusammen mit einem ausgeklügelten Farbkodierungssystem für eine leichtere Ablesbarkeit und Orientierung. Die Geometrie der Wells ermöglicht eine Schnellpipettierung ohne Spritzer, ein hervorragendes Mischen und eine Hochgeschwindigkeitszentrifugierung, die Ihre manuellen und automatischen Arbeitsabläufe beschleunigt. Die neuen Platten aus Polypropylen erfüllen alle geltenden SBS-, IVD-, EN ISO 9001/2/3- und EN 13485-Richtlinien.
  • Recovermax – konkav gewölbter Rundboden der Wells mit geglätteten Kanten
  • Optitrack – farbig gerahmte Platten mit alphanumerischer Beschriftung
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • G-safe – höchste Zentrifugationsstabilität
  • LoBind – frei von Oberflächenbeschichtungen wie Silikon
  • Frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern (PCR*-rein)
  • LoBind Protein – minimaler Proteinverlust (weniger als 3 % BSA 1 μg/ml)
  • LoBind DNA – weniger als 1 % Verlust von DNA/RNA bei niedrigen Konzentrationen und extremen Bedingungen (hohe Salzkonzentration, kurze DNA-Fragmente)
  • Autoklavierbar
  • Wahlweise mit Barcode erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Weiß
96
80/Karton
8 x 12
Polypropylen
Steril
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM214120Q Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/01/2024 Catalog Number0030506200
ChargennummerM212635O Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/11/2023 Catalog Number0030506200
ChargennummerM213283N Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2023 Catalog Number0030506200
ChargennummerL206917P Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/07/2023 Catalog Number0030506200
ChargennummerL206917P Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/07/2023 Catalog Number0030506200
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ 1000 μl-96-Well-DeepWell-PCR-Platten aus sterilem Polypropylen > Farbe:Weiß, 80 St/Packung