Learn More
Bel-Art™ Aufbewahrungsbehälter aus Polypropylen mit 100 Plätzen
Aufbewahrungsbehälter aus Polypropylen mit 100 Plätzen sorgen für eine kompakte, sichere Lagerung von 0,5, 1,5 und 2,0 ml-Röhrchen und Kryofläschchen. Im Gegensatz zu Kartons zersetzen sie sich nicht, wenn sie Feuchtigkeit oder starker Verwendung ausgesetzt sind.
66.60 CHF - 107.00 CHF
Spezifikation
Material Polypropylen
Form Quadratisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für 0.5, 1.5 und 2.0 ml-Röhrchen und Kryofläschchen
Aufnahmevermögen 100 (0,5, 1,5 und 2 ml-Röhrchen und Kryofläschchen)
Anzahl Fächer 100
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15446343
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
F18851-0016
Divers
107.00 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15540082
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
F18851-0012
Blau Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15550082
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
F18851-0013
Grün Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15560082
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
F18851-0014
Orange Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15570082
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
F18851-0015
Violett Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15580082
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
F18851-0017
Schwarz Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15530082
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
F18851-0011
Naturfarben Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für die Organisation auf der Werkbank, im Tiefkühlgerät oder während des Transports
  • Kann bei Temperaturen von -80 °C bis +121 °C (112 °F bis +249 °F) verwendet werden
  • Mithilfe der fünf Farbvarianten können Proben verschiedener Arten visuell sortiert und organisiert werden
  • Klappdeckel mit Schnappverschluss lassen sich leicht öffnen und sicher schließen; ständige Sichtbarkeit ins Innere dank transparenter Farbe
  • Lichtundurchlässige schwarze Boxen sind ideal für lichtempfindliche Proben geeignet
  • Jede Boxposition ist mit einem alphanumerischen Raster gekennzeichnet
  • “Rutschfeste” Kuhlen sind in Boden und Deckel eingegossen und gewährleisten sicheres Stapeln
Abmessungen der Boxen: 6 x 5.7 x 2.2 H Zoll (15.4 x 14.3 x 5.6 H cm) und 5.7 x 5.7 x 2.2 H Zoll (14.3 x 14.3 x 5.6 H cm) ohne Scharniere und Deckel.
  • Der Boden der Box ist für die visuelle Inspektion durchsichtig
  • Der Deckel ist in vier fluoreszierenden Farben erhältlich, in natürlicher Ausführung oder in einer Packung mit verschiedenen Farben
Bestellinformation
Gestelle für Tiefkühlgeräte separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
Für 0.5, 1.5 und 2.0 ml-Röhrchen und Kryofläschchen
100
Kryo-Lagerungsbox
154 x 143 x 56 mm
143 mm
Quadratisch
100 (0,5, 1,5 und 2 ml-Röhrchen und Kryofläschchen)
100
5/Pckg.
154 mm
56 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Aufbewahrungsbehälter aus Polypropylen mit 100 Plätzen