Learn More
Bel-Art™ Aufbewahrungsbehälter aus Polypropylen mit 100 Plätzen
Aufbewahrungsbehälter aus Polypropylen mit 100 Plätzen sorgen für eine kompakte, sichere Lagerung von 0,5, 1,5 und 2,0 ml-Röhrchen und Kryofläschchen. Im Gegensatz zu Kartons zersetzen sie sich nicht, wenn sie Feuchtigkeit oder starker Verwendung ausgesetzt sind.
Marke:  Bel-Art™ F18851-0015
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15570082
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für die Organisation auf der Werkbank, im Tiefkühlgerät oder während des Transports
  • Kann bei Temperaturen von -80 °C bis +121 °C (112 °F bis +249 °F) verwendet werden
  • Mithilfe der fünf Farbvarianten können Proben verschiedener Arten visuell sortiert und organisiert werden
  • Klappdeckel mit Schnappverschluss lassen sich leicht öffnen und sicher schließen; ständige Sichtbarkeit ins Innere dank transparenter Farbe
  • Lichtundurchlässige schwarze Boxen sind ideal für lichtempfindliche Proben geeignet
  • Jede Boxposition ist mit einem alphanumerischen Raster gekennzeichnet
  • “Rutschfeste” Kuhlen sind in Boden und Deckel eingegossen und gewährleisten sicheres Stapeln
Abmessungen der Boxen: 6 x 5.7 x 2.2 H Zoll (15.4 x 14.3 x 5.6 H cm) und 5.7 x 5.7 x 2.2 H Zoll (14.3 x 14.3 x 5.6 H cm) ohne Scharniere und Deckel.
  • Der Boden der Box ist für die visuelle Inspektion durchsichtig
  • Der Deckel ist in vier fluoreszierenden Farben erhältlich, in natürlicher Ausführung oder in einer Packung mit verschiedenen Farben
Diese Behälter passen nicht in Standardgestelle für Tiefkühlgeräte
Bestellinformation
Gestelle für Tiefkühlgeräte separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Violett
Quadratisch
100 (0,5, 1,5 und 2 ml-Röhrchen und Kryofläschchen)
100
5/Pckg.
154 mm
56 mm
Polypropylen
Für 0.5, 1.5 und 2.0 ml-Röhrchen und Kryofläschchen
100
Kryo-Lagerungsbox
154 x 143 x 56 mm
143 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Bel-Art™ Aufbewahrungsbehälter aus Polypropylen mit 100 Plätzen > Farbe: Violett