Learn More
Bel-Art™ Aufbewahrungsbehälter aus Polypropylen mit 100 Plätzen
Aufbewahrungsbehälter aus Polypropylen mit 100 Plätzen sorgen für eine kompakte, sichere Lagerung von 0,5, 1,5 und 2,0 ml-Röhrchen und Kryofläschchen. Im Gegensatz zu Kartons zersetzen sie sich nicht, wenn sie Feuchtigkeit oder starker Verwendung ausgesetzt sind.
Marke: Bel-Art™ F18851-0013
Beschreibung
- Ideal für die Organisation auf der Werkbank, im Tiefkühlgerät oder während des Transports
- Kann bei Temperaturen von -80 °C bis +121 °C (112 °F bis +249 °F) verwendet werden
- Mithilfe der fünf Farbvarianten können Proben verschiedener Arten visuell sortiert und organisiert werden
- Klappdeckel mit Schnappverschluss lassen sich leicht öffnen und sicher schließen; ständige Sichtbarkeit ins Innere dank transparenter Farbe
- Lichtundurchlässige schwarze Boxen sind ideal für lichtempfindliche Proben geeignet
- Jede Boxposition ist mit einem alphanumerischen Raster gekennzeichnet
- “Rutschfeste” Kuhlen sind in Boden und Deckel eingegossen und gewährleisten sicheres Stapeln
- Der Boden der Box ist für die visuelle Inspektion durchsichtig
- Der Deckel ist in vier fluoreszierenden Farben erhältlich, in natürlicher Ausführung oder in einer Packung mit verschiedenen Farben
Diese Behälter passen nicht in Standardgestelle für Tiefkühlgeräte
Bestellinformation
Gestelle für Tiefkühlgeräte separat erhältlich.
Spezifikation
Grün | |
Quadratisch | |
100 (0,5, 1,5 und 2 ml-Röhrchen und Kryofläschchen) | |
100 | |
5/Pckg. | |
154 mm | |
56 mm |
Polypropylen | |
Für 0.5, 1.5 und 2.0 ml-Röhrchen und Kryofläschchen | |
100 | |
Kryo-Lagerungsbox | |
154 x 143 x 56 mm | |
143 mm |