Learn More
100 NTU-Ratio Trübungsstandard, Reagecon
Suspension extrem genauen (±1 %) Polymermikrosphären mit garantierter Haltbarkeit auch nach dem Öffnen der Flasche.
202.00 CHF - 402.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Quotientengeräte |
---|---|
Genauigkeit | Genauigkeit ± 1 % NTU |
Trübung | 100 NTU ± 1 % |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11576583
![]() |
Reagecon
CRSR-100-100 |
Flüssigformat in einer HDPE-Flasche | 100 ml |
202.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11586583
![]() |
Reagecon
CRSR-100-500 |
Flüssigformat in einer HDPE-Flasche GL45 | 500 ml |
402.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Trübungs-Referenzstandard, Trübungs-Referenzmaterial.
- Entwickelt und formuliert, um die störenden Probleme bezüglich Sicherheit, Genauigkeit und Stabilität zu überwinden, die bei anderen Trübungs-Standards, hauptsächlich Formazin-basierten Standards, auftreten.
- Zertifiziert
- NIST-konform.
- Ungiftig, nicht karzinogen
- Hochpräzise
- Stabil
- EPA-Zulassung
Spezifikation
Quotientengeräte | |
Genauigkeit ± 1 % NTU | |
100 NTU ± 1 % |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
100 NTU-Ratio Trübungsstandard, Reagecon