Learn More
100 NTU-Ratio Trübungsstandard, Reagecon
BIOPHARMA
Suspension extrem genauen (±1 %) Polymermikrosphären mit garantierter Haltbarkeit auch nach dem Öffnen der Flasche.
Marke:  Reagecon CRSR-100-100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11576583
  • 202.00 CHF / 100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
  • Trübungs-Referenzstandard, Trübungs-Referenzmaterial.
  • Entwickelt und formuliert, um die störenden Probleme bezüglich Sicherheit, Genauigkeit und Stabilität zu überwinden, die bei anderen Trübungs-Standards, hauptsächlich Formazin-basierten Standards, auftreten.
  • Zertifiziert
  • NIST-konform.
  • Ungiftig, nicht karzinogen
  • Hochpräzise
  • Stabil
  • EPA-Zulassung
Spezifikation
Spezifikation
Quotientengeräte
Genauigkeit ± 1 % NTU
100 ml
Flüssigformat in einer HDPE-Flasche
100 NTU ± 1 %
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerCRSR10024L1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog NumberCRSR-100-100
ChargennummerCRSR10023E1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Catalog NumberCRSR-100-100
ChargennummerCRSR10023A1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2023 Catalog NumberCRSR-100-100
ChargennummerCRSR10022G1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2023 Catalog NumberCRSR-100-100
ChargennummerCRSR10022A1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2022 Catalog NumberCRSR-100-100
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
100 NTU-Ratio Trübungsstandard, Reagecon > 100 ml