Learn More
100 NTU-Ratio Trübungsstandard, Reagecon
BIOPHARMA
Suspension extrem genauen (±1 %) Polymermikrosphären mit garantierter Haltbarkeit auch nach dem Öffnen der Flasche.
Marke:  Reagecon CRSR-100-500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11586583
  • 402.00 CHF / 500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Beschreibung
  • Trübungs-Referenzstandard, Trübungs-Referenzmaterial.
  • Entwickelt und formuliert, um die störenden Probleme bezüglich Sicherheit, Genauigkeit und Stabilität zu überwinden, die bei anderen Trübungs-Standards, hauptsächlich Formazin-basierten Standards, auftreten.
  • Zertifiziert
  • NIST-konform.
  • Ungiftig, nicht karzinogen
  • Hochpräzise
  • Stabil
  • EPA-Zulassung
Spezifikation
Spezifikation
Quotientengeräte
Genauigkeit ± 1 % NTU
500 ml
Flüssigformat in einer HDPE-Flasche GL45
100 NTU ± 1 %
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerCRSR10023A1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Catalog NumberCRSR-100-500
ChargennummerCRSR10021F1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2022 Catalog NumberCRSR-100-500
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
100 NTU-Ratio Trübungsstandard, Reagecon > 500 ml