Learn More
Wheaton™ 10 μl Impföse
Impföse für die Abgabe eines bekannten Volumens flüssiger Proben, um eine genaue mikrobiologische Analyse zu ermöglichen
74.95 CHF - 404.00 CHF
Spezifikation
Material ABS
Sterilität Steril
Einwegprodukt Ja
Farbe Blau
Verpackungsart Verpackt in Aufreißbeutel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
16415009
Unterlagen ansehen
Wheaton™
711300
Short
404.00 CHF
6000 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16455009
Unterlagen ansehen
Wheaton™
711420
Standard
74.95 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 13-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zum Dispergieren von Proben auf der Agaroberfläche
  • Erfüllen Sie quantitative Standards für die Verwaltung mikrobiologischer Proben
Spezifikation
Spezifikation
ABS
Ja
Verpackt in Aufreißbeutel
Steril
Blau
Nicht autoklavierbar
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wheaton™ 10 μl Impföse