Learn More
Wheaton™ 10 μl Impföse
Impföse für die Abgabe eines bekannten Volumens flüssiger Proben, um eine genaue mikrobiologische Analyse zu ermöglichen
Marke: Wheaton™ 711420
48.54 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Zum Dispergieren von Proben auf der Agaroberfläche
- Erfüllen Sie quantitative Standards für die Verwaltung mikrobiologischer Proben
Spezifikation
Ja | |
ABS | |
Standard | |
500 | |
Nicht autoklavierbar |
10 μl | |
Steril | |
Blau | |
Verpackt in Aufreißbeutel |