Learn More
Wheaton™ 10 μl Impföse
Impföse für die Abgabe eines bekannten Volumens flüssiger Proben, um eine genaue mikrobiologische Analyse zu ermöglichen
Marke: Wheaton™ 711300
261.17 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zum Dispergieren von Proben auf der Agaroberfläche
- Erfüllen Sie quantitative Standards für die Verwaltung mikrobiologischer Proben
Spezifikation
Ja | |
ABS | |
Short | |
6000 | |
Nicht autoklavierbar |
199 mm | |
Steril | |
Blau | |
Verpackt in Aufreißbeutel |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wheaton™ 10 μl Impföse > Größe: Leer
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur