Learn More
Masterflex™ 1-Wege-Hahn
Diese Anschlüsse gewährleisten einen auslaufsicheren Durchfluss. Cole-Parmer™ Absperrhähne mit Luer-Anschlüssen sind entweder mit einem männlichen Luer-Lock oder einem männlichen Luer-Slip erhältlich.
67.29 CHF - 779.00 CHF
Spezifikation
Typ Sperrhahn
Material Polycarbonat, HDPE
Plug Material Polycarbonat und HDPE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Connectors Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Connectors Preis Menge & Verfügbarkeit  
11722683
Unterlagen ansehen
Masterflex™
30600-00
Luer-Anschluss Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11772643
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
30600-01
Luer-Anschluss, männlich
67.29 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Anschlüsse gewährleisten einen auslaufsicheren Durchfluss. Cole-Parmer™ Absperrhähne mit Luer-Anschlüssen sind entweder mit einem männlichen Luer-Lock oder einem männlichen Luer-Slip erhältlich.
  • Um 90° drehbarer Griff
  • Körper aus PC und Schaft aus HDPE
Spezifikation
Spezifikation
Sperrhahn
Polycarbonat, HDPE
Polycarbonat und HDPE
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ 1-Wege-Hahn