Learn More
Masterflex™ 1-Wege-Hahn
Diese Anschlüsse gewährleisten einen auslaufsicheren Durchfluss. Cole-Parmer™ Absperrhähne mit Luer-Anschlüssen sind entweder mit einem männlichen Luer-Lock oder einem männlichen Luer-Slip erhältlich.
Marke:  Masterflex™ 30600-00
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11722683
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Diese Anschlüsse gewährleisten einen auslaufsicheren Durchfluss. Cole-Parmer™ Absperrhähne mit Luer-Anschlüssen sind entweder mit einem männlichen Luer-Lock oder einem männlichen Luer-Slip erhältlich.
  • Um 90° drehbarer Griff
  • Körper aus PC und Schaft aus HDPE
Spezifikation
Spezifikation
Sperrhahn
Polycarbonat und HDPE
Luer-Anschluss
Polycarbonat, HDPE
Männlicher Luer-Lock-Stecker oder männlicher Luer-Slip-Stecker
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ 1-Wege-Hahn > Luer-Anschluss