Learn More
Masterflex™ 1-Wege-Hahn
Diese Anschlüsse gewährleisten einen auslaufsicheren Durchfluss. Cole-Parmer™ Absperrhähne mit Luer-Anschlüssen sind entweder mit einem männlichen Luer-Lock oder einem männlichen Luer-Slip erhältlich.
Marke:  Masterflex™ 30600-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11772643
  • 67.29 CHF / 10 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Anschlüsse gewährleisten einen auslaufsicheren Durchfluss. Cole-Parmer™ Absperrhähne mit Luer-Anschlüssen sind entweder mit einem männlichen Luer-Lock oder einem männlichen Luer-Slip erhältlich.
  • Um 90° drehbarer Griff
  • Körper aus PC und Schaft aus HDPE
Spezifikation
Spezifikation
Sperrhahn
Polycarbonat und HDPE, HDPE
Polycarbonat und HDPE
Luer-Anschluss, männlich
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ 1-Wege-Hahn > Luer, männlicher Lock-Anschluss