Learn More
Thermo Scientific™ 1-ch 200 μl-Kassetten für Pico 1
Die Kassetten mit Dispensierkopf ermöglichen das Dispensieren von ein bis acht Flüssigkeiten pro Kassette, von 11 Pikolitern bis 10 zu Mikroliter kleiner Moleküle und Biomoleküle in DMSO oder wässriger Lösung
99.80 CHF - 1630.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Digitale Spenderkartusche |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Arzneimittelkombinationsstudien, biochemische Assays, zellbasierte Assays, DMPK, Sekundär-Screening, synthetische Chemie, Assay-Entwicklung, qPCR, Enzymprofilierung, Antikörper-Therapien, SAR und Spotting |
Schnittstelle | USB |
Plattentyp | 12-, 24-, 48-, 96-, 384-, 1536-Well-Platte, Plattenhöhe: 6 bis 47 mm |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17961961
![]() |
Thermo Scientific™
LTR0001 |
1-ch 20 μl-Kassetten für Multidrop Pico 1 |
1470.00 CHF
30 Stück |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17971961
![]() |
Thermo Scientific™
LTR0002 |
1-ch 200 μl-Kassetten für Multidrop Pico 1 |
1560.00 CHF
30 Stück |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17991961
![]() |
Thermo Scientific™
LTR0003 |
4-ch 200 μl Kassetten für Multidrop Pico 8 |
1630.00 CHF
20 Stück |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16643853
|
Thermo Scientific™
LTR0003 |
4-ch 200 μl Kassetten für Multidrop Pico 8 | N/A | |||||||
16653853
|
Thermo Scientific™
LTR0004 |
8-ch 20 μl Kassetten für Multidrop Pico 8 | N/A | |||||||
17981961
![]() |
Thermo Scientific™
LTR0004 |
8-ch 20 μl Kassetten für Multidrop Pico 8 |
1630.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Große Auswahl zum Dispensieren von Pikoliter- auf Mikrolitervolumen für ein bis acht verschiedene Flüssigkeitstypen über eine ganze Platte oder nur einen Teil einer Platte.
- Kosteneinsparung durch Miniaturisierung von Assays
- Verbesserte Effizienz und Probenintegrität
- Leistungsstarke, flexible und benutzerfreundliche Software
Spezifikation
Digitale Spenderkartusche | |
Arzneimittelkombinationsstudien, biochemische Assays, zellbasierte Assays, DMPK, Sekundär-Screening, synthetische Chemie, Assay-Entwicklung, qPCR, Enzymprofilierung, Antikörper-Therapien, SAR und Spotting | |
12-, 24-, 48-, 96-, 384-, 1536-Well-Platte, Plattenhöhe: 6 bis 47 mm | |
11 pl bis 10 μl in Sekunden | |
100 bis 240 V |
Nicht autoklavierbar | |
USB | |
≤ 8 % | |
100 bis 240 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |