Learn More
Thermo Scientific™ 1-ch 200 μl-Kassetten für Pico 1
Die Kassetten mit Dispensierkopf ermöglichen das Dispensieren von ein bis acht Flüssigkeiten pro Kassette, von 11 Pikolitern bis 10 zu Mikroliter kleiner Moleküle und Biomoleküle in DMSO oder wässriger Lösung
Marke: Thermo Scientific™ LTR0001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Great choice for dispensing picoliter to microliter volumes for one to eight different types of fluid across an entire plate or just part of a plate.
- Kosteneinsparung durch Miniaturisierung von Assays
- Verbesserte Effizienz und Probenintegrität
- Leistungsstarke, flexible und benutzerfreundliche Software
Spezifikation
Digitale Spenderkartusche | |
1-ch 20 μl-Kassetten für Multidrop Pico 1 | |
1 | |
Arzneimittelkombinationsstudien, biochemische Assays, zellbasierte Assays, DMPK, Sekundär-Screening, synthetische Chemie, Assay-Entwicklung, qPCR, Enzymprofilierung, Antikörper-Therapien, SAR und Spotting | |
USB | |
≤ 8 % | |
11 pl bis 10 μl in Sekunden | |
4-ch 200 μl-Kassetten für Pico 8 | |
0,225 | |
100 bis 240 V |
Nicht autoklavierbar | |
1-ch 200 μl-Kassetten für Pico 1 | |
11 pl bis 20 μl oder 1 nl bis 200 μl | |
Digitaler Multidrop Pico 1 Spender | |
12-, 24-, 48-, 96-, 384-, 1536-Well-Platte, Plattenhöhe: 6 bis 47 mm | |
PicoIT 1 | |
8,2 x 6,5 x 2,2 cm | |
8-ch 20 μl-Kassetten für Pico 8 | |
100 bis 240 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |