Learn More
Thermo Scientific™ 1-ch 200 μl-Kassetten für Pico 1
GREENER_CHOICE
Die Kassetten mit Dispensierkopf ermöglichen das Dispensieren von ein bis acht Flüssigkeiten pro Kassette, von 11 Pikolitern bis 10 zu Mikroliter kleiner Moleküle und Biomoleküle in DMSO oder wässriger Lösung
Marke:  Thermo Scientific™ LTR0003
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17991961
  • 1630.00 CHF / 20 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Great choice for dispensing picoliter to microliter volumes for one to eight different types of fluid across an entire plate or just part of a plate.
  • Kosteneinsparung durch Miniaturisierung von Assays
  • Verbesserte Effizienz und Probenintegrität
  • Leistungsstarke, flexible und benutzerfreundliche Software
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Digitale Spenderkartusche
4-ch 200 μl Kassetten für Multidrop Pico 8
11 pL bis 20 μl (8-Well-Kassette), 1 nL bis 200 μl (4-Well-Kassette)
Digitaler Multidrop Pico 8 Spender
12-, 24-, 48-, 96-, 384-, 1536-Well-Platte, Plattenhöhe: 6 bis 47 mm
PicoIT 8
8 x 10,5 x 2,5 cm
100 bis 240 V, 50/60 Hz
50/60 Hz
Nicht autoklavierbar
4
Arzneimittelkombinationsstudien, biochemische Assays, zellbasierte Assays, DMPK, Sekundär-Screening, synthetische Chemie, Assay-Entwicklung, qPCR, Enzymprofilierung, Antikörper-Therapien, SAR und Spotting
USB
≤ 8 %
11 pl bis 10 μl in Sekunden
0.45
100/240 V