Learn More
1-Bromnaphthalin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11498086
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Bromnaphthalin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498086
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Artikelnummer. 11498086
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14122.18
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
1-Bromnaphthalin wird in der organischen Synthese und bei der Refraktometrie von Fetten verwendet. Kommt bei der Herstellung von N-Aryl-Imidazolen und Diarylethern zum Einsatz. Wird zur Bestimmung des Brechungsindex von Kristallen und des Wassergehalts von Alkoholen herangezogen. Kommt bei der Vorbereitung der glutathionperoxidase-ähnlichen antioxidativen Aktivität von Diaryldiseleniden zum Einsatz. Dient darüber hinaus als Lösungsmittel zur Exfolation und Dispersion von Hexabenzocoronen. Wird außerdem als Kältemittel und als Substanz mit Lösungsmittel-Molekulargewicht verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform, Ethanol, Ether, Benzol und Ethylacetat. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-11-9
Summenformel C10H7Br
Molekulargewicht (g/mol) 207.07
MDL-Nummer MFCD00003868
InChI-Schlüssel DLKQHBOKULLWDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 1-bromo, 1-naphthyl bromide, alpha-bromonaphthalene, bromonaphthalene, alpha-naphthyl bromide, .alpha.-bromonaphthalene, 1-bromo-naphthalene, .alpha.-naphthyl bromide, naphthalene, bromo, bromonapthaleneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7001
IUPAC-Name 1-Bromnaphthalin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromonaphthalene
Schmelzpunkt °C to 2°C to 0°C
Dichte 1.485
Siedepunkt 279°C to 281°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Prozentgehaltsbereich 97%
Brechungsindex 1.657
Menge 50 g
Beilstein 1906414
Merck Index 14,1425
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform,ethanol,ether,benzene and ethyl acetate. Slightly miscible with water.
Formelmasse 207.08
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462233 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA14122.0B,A14122.18,A14122.30
ChargennummerA0460987 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog NumberA14122.0B,A14122.18,A14122.30
ChargennummerA0458232 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2024 Catalog NumberA14122.0B,A14122.18,A14122.30
ChargennummerA0456260 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2024 Catalog NumberA14122.0B,A14122.18,A14122.30
ChargennummerA0456474 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2023 Catalog NumberA14122.0B,A14122.18,A14122.30
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromonaphthalene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Bromonaphthalene
Name des Produkts
1-Bromnaphthalin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >