Learn More
1-Bromnaphthalin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10234420
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Bromnaphthalin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10234420
100 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10234420
Marke: Thermo Scientific Acros 107151000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-11-9, 580-13-2
Molekulargewicht (g/mol) 207.07
MDL-Nummer MFCD00003868
InChI-Schlüssel DLKQHBOKULLWDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 1-bromo, 1-naphthyl bromide, alpha-bromonaphthalene, bromonaphthalene, alpha-naphthyl bromide, .alpha.-bromonaphthalene, 1-bromo-naphthalene, .alpha.-naphthyl bromide, naphthalene, bromo, bromonapthalene
PubChem CID 7001
IUPAC-Name 1-Bromnaphthalin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromonaphthalene
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun-Gelb bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H7Br
Strukturformel C10H7Br
Brechungsindex 1.6560 to 1.6590 (20°C, 589nm)
Menge 100 mL
Beilstein 05, 547
Merck Index 15, 1436
Formelmasse 207.07
Dampfdruck 14.8hPa at 20°C
Reinheit (%) ≥95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromonaphthalene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Bromonaphthalene
Name des Produkts
1-Bromnaphthalin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >