Learn More
1-Bromnaphthalin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
1-Bromnaphthalin wird in der organischen Synthese und bei der Refraktometrie von Fetten verwendet. Kommt bei der Herstellung von N-Aryl-Imidazolen und Diarylethern zum Einsatz. Wird zur Bestimmung des Brechungsindex von Kristallen und des Wassergehalts von Alkoholen herangezogen. Kommt bei der Vorbereitung der glutathionperoxidase-ähnlichen antioxidativen Aktivität von Diaryldiseleniden zum Einsatz. Dient darüber hinaus als Lösungsmittel zur Exfolation und Dispersion von Hexabenzocoronen. Wird außerdem als Kältemittel und als Substanz mit Lösungsmittel-Molekulargewicht verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform, Ethanol, Ether, Benzol und Ethylacetat. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
1-Bromnaphthalin wird in der organischen Synthese und bei der Refraktometrie von Fetten verwendet. Kommt bei der Herstellung von N-Aryl-Imidazolen und Diarylethern zum Einsatz. Wird zur Bestimmung des Brechungsindex von Kristallen und des Wassergehalts von Alkoholen herangezogen. Kommt bei der Vorbereitung der glutathionperoxidase-ähnlichen antioxidativen Aktivität von Diaryldiseleniden zum Einsatz. Dient darüber hinaus als Lösungsmittel zur Exfolation und Dispersion von Hexabenzocoronen. Wird außerdem als Kältemittel und als Substanz mit Lösungsmittel-Molekulargewicht verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform, Ethanol, Ether, Benzol und Ethylacetat. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Bromonaphthalene |
Schmelzpunkt | -2°C to 0°C |
Dichte | 1.485 |
Siedepunkt | 279°C to 281°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Brechungsindex | 1.657 |
Menge | 250 g |
Beilstein | 1906414 |
Merck Index | 14,1425 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1-Bromonaphthalene
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 1-Bromonaphthalene
Name des Produkts
1-Bromnaphthalin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur