Learn More
1-Brom-3-Chlorpropan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-3-chloropropane |
CAS Min. % | 98.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | -59.0°C |
Dichte | 1.5900g/mL |
Siedepunkt | 142.0°C to 145.0°C |
Flammpunkt | 81°C |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | Cl(CH2)3Br |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0465843 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | 106860010,106860025,106860501,106862500 |
A0462417 | Analysenzertifikat | 23/05/2024 | 106860010,106860025,106860501,106862500 |
A0431535 | Analysenzertifikat | 18/12/2023 | 106860010,106860025,106860501,106862500 |
A0453245 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 106860010,106860025,106860501,106862500 |
A0394308 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 106860010,106860025,106860501,106862500 |
Sicherheit und Handhabung
- 1-Bromo-3-chloropropane
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.