Learn More
1-Boc-indol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11368546
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Boc-indol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368546
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11368546
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17601.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75400-67-8
Summenformel C13H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 217.27
MDL-Nummer MFCD02093939
InChI-Schlüssel OWPIFQXNMLDXKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-indole, tert-butyl 1h-indole-1-carboxylate, n-boc-indole, tert-butyl 1-indolecarboxylate, 1h-indole-1-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl indole, n-boc indole, pubchem7228, acmc-1bjgd, 1-tert-butoxycarbonylindoleMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 3532980
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C=CC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-indole
Dichte 1.07
Siedepunkt 113°C to 114°C (0.2 mmHg)
Brechungsindex 1.543
Menge 5 g
Beilstein 4674239
IUPAC-Name Tert-Butyl Indol-1-Carboxylat
Formelmasse 217.27
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX19K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberL17601.06,L17601.03
ChargennummerT28H004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL17601.06,L17601.03
Name des Produkts
1-Boc-indol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >