Learn More
1-Amino-4-cyclopentylpiperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15490998
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Amino-4-cyclopentylpiperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490998
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 15490998
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H54831.03
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
1-Amino-4-cyclopentylpiperazine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Amin-4-cyclopentylpiperazin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61379-64-4
Summenformel C9H19N3
Molekulargewicht (g/mol) 169.272
MDL-Nummer MFCD00190598
InChI-Schlüssel QYHRIASMJNLWHJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1512485
IUPAC-Name 4-Cyclopentylpiperazin-1-Amin
SMILES C1CCC(C1)N2CCN(CC2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Amino-4-cyclopentylpiperazine
Menge 1 g
Synonym 1-amino-4-cyclopentylpiperazine, 1-amino-4-cyclopentyl piperazine, 4-cyclopentyl-1-piperazinamine, pubchem8581, 4-cyclopentylpiperazinylamine, 1-piperazinamine,4-cyclopentyl, 1-piperazinamine, 4-cyclopentyl, 4-cyclopentyl-piperazin-1-ylamine, 1-n-cyclopentyl piperazine-4-amine, 1-piperazinamine, 4-cyclopentyl-9ci
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 169.27
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT07G046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/08/2024 Catalog NumberH54831.06,H54831.03
ChargennummerR12H023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH54831.MD,H54831.06,H54831.03
ChargennummerQ12H022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH54831.MD,H54831.06,H54831.03
ChargennummerZ09F049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH54831.MD,H54831.06,H54831.03
ChargennummerR28H019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH54831.MD,H54831.06,H54831.03
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-Amino-4-cyclopentylpiperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >