Learn More
BRAND™ 1.5 mL Microcentrifuge Tubes With Lids
Fits most common rotors, and withstands 20,000 x g
56.60 CHF - 77.40 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 1.5 mL
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Centrifugation or room temperature storage
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrozentrifuge
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Farbe Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
30058499
Unterlagen ansehen
BRAND™
780420
Clear Unsteril
56.60 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17493033
Unterlagen ansehen
BRAND™
780421
Yellow Non-sterile
60.80 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17403043
Unterlagen ansehen
BRAND™
780422
Blue Non-sterile
60.80 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
30058500
Unterlagen ansehen
BRAND™
780423
Grün Unsteril
77.40 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17413043
Unterlagen ansehen
BRAND™
780424
Orange Non-sterile
60.80 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
30058501
Unterlagen ansehen
BRAND™
780425
Amber Unsteril
77.40 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Made from virgin polypropylene
  • Uniform wall thickness for consistent performance
  • Tight, leak-free seal that opens easily, even with gloves
  • A variety of colors for easy sample identification
  • MTS15 is sterile, Rnase-, DNase-, and DNA-free
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Polypropylen
Mikrozentrifuge
Bag
0,05 oz.
1.6 in.
20,000 x g
11 mm
1.5 mL
Centrifugation or room temperature storage
41 mm
Yes
Attached Cap
Konisch
0.1 mL
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ 1.5 mL Microcentrifuge Tubes With Lids