Learn More
BRAND™ 1.5 mL Microcentrifuge Tubes With Lids
Fits most common rotors, and withstands 20,000 x g
Marke:  BRAND™ 780425
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30058501
  • 77.40 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Made from virgin polypropylene
  • Uniform wall thickness for consistent performance
  • Tight, leak-free seal that opens easily, even with gloves
  • A variety of colors for easy sample identification
  • MTS15 is sterile, Rnase-, DNase-, and DNA-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
11 mm
20,000 x g
1.5 mL
Polypropylen
Mikrozentrifuge
500/Cs
Unsteril
0,05 oz.
1.6 in.
0.1 mL
Autoklavierbar
Amber
Centrifugation or room temperature storage
41 mm
Bag
Yes
Attached Cap
Konisch