Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ spezifikationszertifizierte Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen
Erfüllen Sie Ihre Anforderungen an die Zertifizierung und Dokumentation mit unseren Thermo Scientific™ SureSTART™ Kits mit spezifikationszertifizierten Schraubfläschchen und -verschlüssen der Stufe 2.
Marke:  Thermo Scientific™ 6AK180W
47.33 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17805184
  • 47.57 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Blau
12 mm
Silikon, rot/PTFE, elfenbeinfarben
9 mm
SureSTART Stufe 2
Polypropylen
32 mm
Zertifizierte Spezifikation
9 mm
9 mm
6 mm
Klarglas
100 Fläschchen und Verschlusskappen
45 Shore
2 mL
Screw Cap, ACVS
1 mm
Assembled Specification Certified Vial and Cap Kit
Ja
2 mL SureStop™ Screw Glass Vial, Level 2
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ spezifikationszertifizierte Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen >