Learn More
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-en, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 3001-72-7 | C7H12N2 | 124.19 g/mol
25.10 CHF - 197.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 3001-72-7
Summenformel C7H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 124.19
MDL-Nummer MFCD00005554
InChI-Schlüssel SGUVLZREKBPKCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-diazabicyclo 4.3.0 non-5-ene, 2,3,4,6,7,8-hexahydropyrrolo 1,2-a pyrimidine, unii-978m4ol12q, 2h,3h,4h,6h,7h,8h-pyrrolo 1,2-a pyrimidine, pyrrolo 1,2-a pyrimidine, 2,3,4,6,7,8-hexahydro, 1,5-diazabicyclo 4,3,0 non-5-ene, 1,5-diazabicyclo 4.3.0-5-nonene, 1,5-diazabicyclo-4.3.0 non-5-ene
PubChem CID 76349
IUPAC-Name 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]Pyrimidin
SMILES C1CN2CCCN=C2C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11465483
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13437.06
5 g
25.10 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11475483
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13437.14
25 g
69.55 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11485483
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13437.22
100 g
197.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene is employed for dehydrohalogenation reactions and base-catalyzed rearrangements in organic synthesis. It is an amidine base used in organic synthesis. Further, it is used as a resin curing agent and polyurethane catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-en wird für Dehydrohalogenierungsreaktionen und basiskatalysierte Rearrangements in der organischen Synthese verwendet. Es ist eine Amidin-Basis, die in der organischen Synthese verwendet wird. Darüber hinaus wird es als Harzhärtungsmittel und Polyurethan-Katalysator verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft-, Licht- und feuchtigkeitsempfindlich. Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit sauren Chloriden, Säureanhydriden, Oxidationsmitteln und Chloroformiaten.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314-H318
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
GHS P Statement
P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Gefahr
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:KORROSIVE FLÜSSIGKEIT, BASISCH, ORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-en, 98 %, Thermo Scientific Chemicals