Learn More
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-en, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475483
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene is employed for dehydrohalogenation reactions and base-catalyzed rearrangements in organic synthesis. It is an amidine base used in organic synthesis. Further, it is used as a resin curing agent and polyurethane catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-en wird für Dehydrohalogenierungsreaktionen und basiskatalysierte Rearrangements in der organischen Synthese verwendet. Es ist eine Amidin-Basis, die in der organischen Synthese verwendet wird. Darüber hinaus wird es als Harzhärtungsmittel und Polyurethan-Katalysator verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft-, Licht- und feuchtigkeitsempfindlich. Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit sauren Chloriden, Säureanhydriden, Oxidationsmitteln und Chloroformiaten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3001-72-7
Summenformel C7H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 124.19
MDL-Nummer MFCD00005554
InChI-Schlüssel SGUVLZREKBPKCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-diazabicyclo 4.3.0 non-5-ene, 2,3,4,6,7,8-hexahydropyrrolo 1,2-a pyrimidine, unii-978m4ol12q, 2h,3h,4h,6h,7h,8h-pyrrolo 1,2-a pyrimidine, pyrrolo 1,2-a pyrimidine, 2,3,4,6,7,8-hexahydro, 1,5-diazabicyclo 4,3,0 non-5-ene, 1,5-diazabicyclo 4.3.0-5-nonene, 1,5-diazabicyclo-4.3.0 non-5-ene
PubChem CID 76349
IUPAC-Name 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]Pyrimidin
SMILES C1CN2CCCN=C2C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene
Dichte 1.042
Siedepunkt 95°C to 98°C (7 mmHg)
Flammpunkt 94°C (201°F)
Brechungsindex 1.52
Menge 25 g
UN-Nummer UN3267
Beilstein 2417
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 124.19
Reinheit (%) 98%