Learn More
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-en, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11465483
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-en, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465483
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11465483
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13437.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 3001-72-7 | C7H12N2 | 124.19 g/mol
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene is employed for dehydrohalogenation reactions and base-catalyzed rearrangements in organic synthesis. It is an amidine base used in organic synthesis. Further, it is used as a resin curing agent and polyurethane catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-en wird für Dehydrohalogenierungsreaktionen und basiskatalysierte Rearrangements in der organischen Synthese verwendet. Es ist eine Amidin-Basis, die in der organischen Synthese verwendet wird. Darüber hinaus wird es als Harzhärtungsmittel und Polyurethan-Katalysator verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft-, Licht- und feuchtigkeitsempfindlich. Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit sauren Chloriden, Säureanhydriden, Oxidationsmitteln und Chloroformiaten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3001-72-7
Summenformel C7H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 124.19
MDL-Nummer MFCD00005554
InChI-Schlüssel SGUVLZREKBPKCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-diazabicyclo 4.3.0 non-5-ene, 2,3,4,6,7,8-hexahydropyrrolo 1,2-a pyrimidine, unii-978m4ol12q, 2h,3h,4h,6h,7h,8h-pyrrolo 1,2-a pyrimidine, pyrrolo 1,2-a pyrimidine, 2,3,4,6,7,8-hexahydro, 1,5-diazabicyclo 4,3,0 non-5-ene, 1,5-diazabicyclo 4.3.0-5-nonene, 1,5-diazabicyclo-4.3.0 non-5-eneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 76349
IUPAC-Name 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]Pyrimidin
SMILES C1CN2CCCN=C2C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene
Siedepunkt 95°C to 98°C (7 mmHg)
Flammpunkt 94°C (201°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3267
Beilstein 2417
Formelmasse 124.19
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10251816 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 ArtikelnummerA13437.22,A13437.06,A13437.14
Chargennummer10246351 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 ArtikelnummerA13437.06
ChargennummerX28I002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2022 ArtikelnummerA13437.22,A13437.06,A13437.14
ChargennummerT22I006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2022 ArtikelnummerA13437.22,A13437.06,A13437.14
Chargennummer5001A24R Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2020 ArtikelnummerA13437.22,A13437.06,A13437.14
Name des Produkts
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-en, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >