Learn More
1,4-Dioxa-8-azaspiro-[4.5]-decan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10419650
Zum Warenkorb hinzufügen
1,4-Dioxa-8-azaspiro-[4.5]-decan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10419650
50 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10419650
Marke: Thermo Scientific Acros 176370500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 177-11-7
Summenformel C7H14NO2
Molekulargewicht (g/mol) 144.19
MDL-Nummer MFCD00005976
InChI-Schlüssel KPKNTUUIEVXMOH-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1,4-dioxa-8-azaspiro 4.5 decane, 4-piperidone ethylene ketal, 4-piperidinone ethyl ketal, 4-piperidone-ethylene ketal, 4-piperidone ethylene acetal, 1,4-dioxa-8-azaspiro 4,5 decane, 4-piperidoneethyleneketal, piperidone-4-ethyleneketal, 1,4-dioxa-8-aza-spiro 4.5 decaneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 67435
IUPAC-Name 1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-ium
SMILES C1COC2(CC[NH2+]CC2)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1100g/mL
Siedepunkt 108.0°C to 110.0°C (26.0 mmHg)
Flammpunkt 81°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4809 to 1.4829
Menge 50 g
Relative Dichte 1.11
Formelmasse 143.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0401428 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number176370500,176370100
ChargennummerA0410880 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2022 Catalog Number176370500,176370100
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dioxa-8-azaspiro¢4.5!decane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
1,4-Dioxa-8-azaspiro-[4.5]-decan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >