Learn More
1,3-Dithian, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10042210
Zum Warenkorb hinzufügen
1,3-Dithian, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10042210
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10042210
Marke: Thermo Scientific Acros 169510050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 505-23-7
Summenformel C4H8S2
Molekulargewicht (g/mol) 120.23
MDL-Nummer MFCD00006654
InChI-Schlüssel WQADWIOXOXRPLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dithiacyclohexane, m-dithiane, dithiane-1,3, 1,3-dithian, dithiane-1,3 french, 1,3 dithiane, ccris 6777, m-dithiane, 8ci, 1,3 dithiocyclohexane, acmc-209knk
PubChem CID 10451
ChEBI CHEBI:47845
IUPAC-Name 1,3-Dithian
SMILES C1CSCSC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Dithiane
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 49°C to 54°C
Farbe Weiß bis Beige
Dichte 90g/mL
Flammpunkt 90°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Fieser 02,182; 03,135; 04,216; 05,287; 06,248; 07,142; 14,157; 16,161; 01,208; 02,108; 12,158; 15,112
Formelmasse 120.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalle, Nadeln oder Pulver
Name des Produkts
1,3-Dithian, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >