Learn More
1,3-Dithian, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458753
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 505-23-7 | C4H8S2 | 120.228 g/mol
1,3-Dithiane is used in umpolung reactions such as the Corey-Seebach reaction. It acts as a reagent for the deoxygenation of sulfoxides to their corresponding sulfides. Further, it is used as a protecting group for carbonyl compounds used in organic synthesis. It serves as a useful labeled synthon. In addition to this, it is used in the preparation of 2-ethyl-[1,3]dithiane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Dithian wird bei Umpolungsreaktionen wie der Corey-Seebach-Reaktion verwendet. Es dient als Reagenz für die Desoxygenierung von Sulfoxiden zu ihren entsprechenden Sulfiden. Darüber hinaus dient es als Schutzgruppe für Carbonylverbindungen, die in der organischen Synthese verwendet werden. Es dient als nützliches markiertes Synthon. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von 2-Ethyl-[1,3]dithian verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Benzol, Äther, Chloroform und Terahydrofuran. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 505-23-7
Summenformel C4H8S2
Molekulargewicht (g/mol) 120.228
MDL-Nummer MFCD00006654
InChI-Schlüssel WQADWIOXOXRPLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dithiacyclohexane, m-dithiane, dithiane-1,3, 1,3-dithian, dithiane-1,3 french, 1,3 dithiane, ccris 6777, m-dithiane, 8ci, 1,3 dithiocyclohexane, acmc-209knk
PubChem CID 10451
ChEBI CHEBI:47845
IUPAC-Name 1,3-Dithian
SMILES C1CSCSC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dithiane
Schmelzpunkt 52°C to 55°C
Siedepunkt 207°C to 208°C
Flammpunkt 90°C (194°F)
Geruch Stench
Menge 25 g
UN-Nummer UN3335
Beilstein 102534
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene,ether,chloroform and terahydrofuran. Slightly soluble in water.
Formelmasse 120.24
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerM16J035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2023 ArtikelnummerA10505.14,A10505.22,A10505.06
Chargennummer10242020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/07/2022 ArtikelnummerA10505.14,A10505.22,A10505.06
ChargennummerI29R023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA10505.14,A10505.22,A10505.06
Chargennummer10184440 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA10505.14,A10505.22,A10505.06
Chargennummer10113609 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA10505.14,A10505.22,A10505.06
Name des Produkts
1,3-Dithian, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >