Learn More
1,3-Bis(Diphenylphosphino)Propan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10750581 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
5 g, Glasflasche
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 6737-42-4 | C27H26P2 | 412.45 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6737-42-4
Summenformel C27H26P2
Molekulargewicht (g/mol) 412.45
MDL-Nummer MFCD00003050
InChI-Schlüssel LVEYOSJUKRVCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis diphenylphosphino propane, dppp, trimethylenebis diphenylphosphine, phosphine, 1,3-propanediylbis diphenyl, 3-diphenylphosphanyl propyl diphenylphosphane, 3-diphenylphosphanylpropyl diphenyl phosphane, 1,3-bis diphenyphosphino propane, 1,3-bis diphenylphosphino propane dppp, bis 1,3-diphenylphosphino propane, 1,3-bis-diphenylphosphino propane
PubChem CID 81219
SMILES C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 1, 3-Bis(diphenylphosphino)propane
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 57.0°C to 63.0°C
Elementanalytik 96.0% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)2P(CH2)3P(C6H5)2
Menge 5 g
Merck Index 15,1254
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
IUPAC-Name [3-(diphenylphosphanyl)propyl]diphenylphosphane
Formelmasse 412.46
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Granulat oder Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
1,3-Bis(Diphenylphosphino)Propan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >