Learn More
Trioctylphosphin, 90 %, technischer Gütegrad, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10753152
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Trioctylphosphin, 90 %, technischer Gütegrad, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10753152 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 mL, AcroSeal™ Glasflasche, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 10753152
Marke: Thermo Scientific Acros 436461000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trioctylphosphine
CAS 4731-53-7
Farbe Weiß
Dichte 0.8310g/mL
Siedepunkt 240.0°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 147°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C24H51P
Brechungsindex 1.4670 to 1.4690 (20°C, 589nm)
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.831
Synonym trioctylphosphine, tri-n-octylphosphine, phosphine, trioctyl, tri-n-octyl phosphine, tri-octylphosphine, trioctyl phosphine, tri degrees ctylphosphine, acmc-209k8q
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
InChI-Schlüssel RMZAYIKUYWXQPB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCP(CCCCCCCC)CCCCCCCC
IUPAC-Name Trioctylphosphan
Molekulargewicht (g/mol) 370.64
PubChem CID 20851
Formelmasse 370.64
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0470426 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer436461000
ChargennummerA0449394 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer436461000
ChargennummerA0449394 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2024 Artikelnummer436461000
ChargennummerA0447031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/11/2023 Artikelnummer436461000
ChargennummerA0436179 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2023 Artikelnummer436461000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trioctylphosphine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: trioctyl-Phosphine
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trioctylphosphin, 90 %, technischer Gütegrad, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >