Learn More
1,3-Bis(Diphenylphosphino)Propan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10227223
Zum Warenkorb hinzufügen
1,3-Bis(Diphenylphosphino)Propan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10227223
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10227223
Marke: Thermo Scientific Acros 310050250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6737-42-4
Summenformel C27H26P2
Molekulargewicht (g/mol) 412.45
MDL-Nummer MFCD00003050
InChI-Schlüssel LVEYOSJUKRVCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis diphenylphosphino propane, dppp, trimethylenebis diphenylphosphine, phosphine, 1,3-propanediylbis diphenyl, 3-diphenylphosphanyl propyl diphenylphosphane, 3-diphenylphosphanylpropyl diphenyl phosphane, 1,3-bis diphenyphosphino propane, 1,3-bis diphenylphosphino propane dppp, bis 1,3-diphenylphosphino propane, 1,3-bis-diphenylphosphino propaneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 81219
SMILES C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Bis(diphenylphosphino)propane
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 57.0°C to 63.0°C
Elementanalytik 96.0% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)2P(CH2)3P(C6H5)2
Menge 25 g
Merck Index 15,1254
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
IUPAC-Name 3-Diphenylphosphanylpropyl(diphenyl)phosphan
Formelmasse 412.46
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Granulat oder Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0458139 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2023 Catalog Number310050050,310050250,310051000
ChargennummerA0451616 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number310050050,310050250,310051000
ChargennummerA0395451 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number310050050,310050250,310051000
ChargennummerA0412093 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number310050050,310050250,310051000
ChargennummerA0422658 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2022 Catalog Number310050050,310050250,310051000
Name des Produkts
1,3-Bis(Diphenylphosphino)Propan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >